Learn More
Buerkle™ Abrazadera para tubos de metal Stop-It
La abrazadera de manguera de metal Stop-it™ puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases.
4.25€ - 11.25€
Especificaciones
Tipo Pinza para tubos Stop-It
Material Acero galvanizado, aluminio
Descripción Extremadamente resistente al calor y robusto
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11911601
Ver documentos
Buerkle™
8619-0510
Mangueras flexibles con diámetro exterior de hasta 10mm
4.25€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11921601
Ver documentos
Buerkle™
8619-0515
15 mm (D.E.) Mangueras flexibles
6.80€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11931601
Ver documentos
Buerkle™
8619-0520
20 mm (D.E.) Mangueras flexibles
8.45€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11941601
Ver documentos
Buerkle™
8619-0530
30 mm (D.E.) Mangueras flexibles
11.25€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero galvanizado y aluminio
  • Para mangueras flexibles con exterior Ø de hasta 10 mm, 15 mm, 20 mm y 30 mm
  • Le garantiza que el metal stop-it es extremadamente resistente al calor y. resistente
  • Gracias al tornillo de cabeza ranurada de la pinza de manguera Stop-It, es posible realizar una regulación continua y delicada del caudal o una parada completa de este, incluso en conexiones de manguera existentes
  • La manguera se comprime a lo largo de una amplia zona contra el gancho de acero resistente con el fin de evitar que se dañe
Especificaciones
Especificaciones
Pinza para tubos Stop-It
Acero galvanizado, aluminio
Extremadamente resistente al calor y robusto