Learn More
Buerkle™ Abrazadera para tubos de metal Stop-It
La abrazadera de manguera de metal Stop-it™ puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases.
Marca: Buerkle™ 8619-0520
7.76 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Acero galvanizado y aluminio
- Para mangueras flexibles con exterior Ø de hasta 10 mm, 15 mm, 20 mm y 30 mm
- Le garantiza que el metal stop-it es extremadamente resistente al calor y. resistente
- Gracias al tornillo de cabeza ranurada de la pinza de manguera Stop-It, es posible realizar una regulación continua y delicada del caudal o una parada completa de este, incluso en conexiones de manguera existentes
- La manguera se comprime a lo largo de una amplia zona contra el gancho de acero resistente con el fin de evitar que se dañe
Specifications
Pinza para tubos Stop-It | |
Acero galvanizado, aluminio | |
20 mm (D.E.) Mangueras flexibles | |
Extremadamente resistente al calor y robusto |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction