Learn More
Invitrogen™ Human Caspase-1 ELISA Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ EH70RB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human Caspase-1 quantitates human Caspase-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Caspase-1.
Las caspasas pertenecen a una familia de cisteína proteasas que se puede dividir en subfamilias de caspasas apoptóticas e inflamatorias. A diferencia de las caspasas apoptóticas, los miembros de la subfamilia inflamatoria generalmente no están involucrados en la muerte celular, pero están asociados con la respuesta inmunitaria a patógenos microbianos. Los miembros de esta subfamilia incluyen caspasa-1, -4, -5 y -12 y pueden activar citoquinas proinflamatorias como IL-1-b e IL-18. La caspasa-1 se identificó inicialmente como una enzima de conversión de IL-1-b; experimentos posteriores revelaron que era un homólogo de mamíferos del gen ced-3 de muerte celular de C. elegans, cuya sobreexpresión puede inducir la apoptosis en fibroblastos.
Especificaciones
CASP1; CASP-1; CASP1 nirs variante 1; caspasa 1; caspasa 1, cisteína peptidasa relacionada con la apoptosis (interleucina 1, beta, convertasa); caspasa1; caspasa-1; subunidad p10 de caspasa-1; subunidad p20 de caspasa-1; ICE; enzima de conversión de IL-1 beta; enzima de conversión de IL-1 B; IL1BC; IL-1 BC; IL1BCE; IL1B-convertasa; enzima de conversión de interleucina 1 beta; interleucina 1, beta, convertasa; enzima de conversión de interleucina 1-B; enzima de conversión de interleucina 1 beta; interleucina-1 beta convertasa; enzima de conversión de interleucina-1 beta; p45 | |
0,43 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CASP1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,43 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P29466 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
Caspasa 1 | |
4 h 45 min |