Learn More
Invitrogen™ Human Caspase-1 ELISA Kit
ELISA
710.00€ - 2860.00€
Especificaciones
Número de acceso | CASP1; CASP-1; CASP1 nirs variante 1; caspasa 1; caspasa 1, cisteína peptidasa relacionada con la apoptosis (interleucina 1, beta, convertasa); caspasa1; caspasa-1; subunidad p10 de caspasa-1; subunidad p20 de caspasa-1; ICE; enzima de conversión de IL-1 beta; enzima de conversión de IL-1 B; IL1BC; IL-1 BC; IL1BCE; IL1B-convertasa; enzima de conversión de interleucina 1 beta; interleucina 1, beta, convertasa; enzima de conversión de interleucina 1-B; enzima de conversión de interleucina 1 beta; interleucina-1 beta convertasa; enzima de conversión de interleucina-1 beta; p45 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,43 a 100 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,43 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17195299
|
Invitrogen™
EH70RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16895441
|
Invitrogen™
EH70RB |
96 pruebas |
710.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Human Caspase-1 quantitates human Caspase-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Caspase-1.
Caspases are a family of cysteine proteases that can be divided into the apoptotic and inflammatory caspase subfamilies. Unlike the apoptotic caspases, members of the inflammatory subfamily are generally not involved in cell death but are associated with the immune response to microbial pathogens. Members of this subfamily include caspase-1, -4, -5, and -12 and can activate proinflammatory cytokines such as IL-1-b and IL-18. Caspase-1 was initially identified as an IL-1-b-converting enzyme; later experiments revealed it to be a mammalian homolog of the C. elegans cell death gene ced-3 whose overexpression can induce apoptosis in fibroblasts.Especificaciones
CASP1; CASP-1; CASP1 nirs variante 1; caspasa 1; caspasa 1, cisteína peptidasa relacionada con la apoptosis (interleucina 1, beta, convertasa); caspasa1; caspasa-1; subunidad p10 de caspasa-1; subunidad p20 de caspasa-1; ICE; enzima de conversión de IL-1 beta; enzima de conversión de IL-1 B; IL1BC; IL-1 BC; IL1BCE; IL1B-convertasa; enzima de conversión de interleucina 1 beta; interleucina 1, beta, convertasa; enzima de conversión de interleucina 1-B; enzima de conversión de interleucina 1 beta; interleucina-1 beta convertasa; enzima de conversión de interleucina-1 beta; p45 | |
0,43 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CASP1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
Caspasa 1 | |
4 h 45 min |
De 0,43 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P29466 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |