Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
ACS Reagent, 37%
99.15€ - 518.58€
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Fórmula molecular | ClH |
Peso molecular (g/mol) | 36.46 |
Número MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clave InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
SMILES | Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15693640
|
Honeywell-Fluka
320331-500ML |
500mL. |
99.15€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15683640
|
Honeywell-Fluka
320331-2.5L |
2.5 L | N/A | ||||||
15603650
|
Honeywell-Fluka
320331-6X500ML |
6 x 500 ml |
518.58€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
cloruro de hidrógeno |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 | |
Cl |
Especificaciones
Hydrochloric Acid | |
37% | |
≤5 ppm | |
ClH | |
1789 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Reactivo ACS |
7647-01-0 | |
1,2 g/ml a 25 °C | |
7,93 psi (37,7 °C), 3,23 psi (21,1 °C) | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
1098214 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de hidrógeno | |
313 | |
36.46g/mol |
Seguridad y manipulación
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338 + P310
H290-H314-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000.
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid