Learn More
Ansell Guantes antiestáticos de poliamida sin costuras HyFlex™ 11-130 con palma recubierta
Los guantes se han tejido mediante un proceso sin interrupciones ni costuras con un hilado continuo de poliamida de alta tenacidad Las propiedades antiestáticas protegen a los usuarios de descargas electrostáticas.
Marca: Ansell 11130060
46.98 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los guantes se han tejido con una técnica sin interrupciones ni costuras.
- Revestimiento textil con hilado continuo de poliamida de alta tenacidad que incluye cobre
- Los puntos finos continuos mejoran la comodidad del usuario
- Revestimiento de poliuretano elástico en la palma para una mayor capacidad de agarre
- Las propiedades antiestáticas protegen las manos del usuario frente a descargas electrostáticas
- Bajo nivel de formación de pelusa para aplicaciones de salas limpias
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Poliuretano | |
Específico | |
Guantes antiestáticos | |
3131A | |
Tejido | |
11-130 |
Tejido sin costuras | |
Gris | |
Poliamida | |
6 | |
Unisex | |
Revestido | |
13 |