Learn More
Ansell Guantes antiestáticos de poliamida sin costuras HyFlex™ 11-130 con palma recubierta
Los guantes se han tejido mediante un proceso sin interrupciones ni costuras con un hilado continuo de poliamida de alta tenacidad Las propiedades antiestáticas protegen a los usuarios de descargas electrostáticas.
44.30€ - 66.63€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Estructura | Tejido sin costuras |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Hand | Específico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16009891
|
Ansell
11130060 |
6 |
66.30€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16019891
|
Ansell
11130070 |
7 | N/A | ||||||
16029891
|
Ansell
11130080 |
8 |
66.63€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16039891
|
Ansell
11130090 |
9 | N/A | ||||||
16049891
|
Ansell
11130100 |
10 |
66.30€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Los guantes se han tejido con una técnica sin interrupciones ni costuras.
- Revestimiento textil con hilado continuo de poliamida de alta tenacidad que incluye cobre
- Los puntos finos continuos mejoran la comodidad del usuario
- Revestimiento de poliuretano elástico en la palma para una mayor capacidad de agarre
- Las propiedades antiestáticas protegen las manos del usuario frente a descargas electrostáticas
- Bajo nivel de formación de pelusa para aplicaciones de salas limpias
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Poliuretano | |
Específico | |
Guantes antiestáticos | |
Unisex | |
Revestido | |
13 |
Tejido sin costuras | |
Gris | |
Poliamida | |
3131A | |
Tejido | |
11-130 |