Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de talla mediana de poliuretano gris HyFlex™ serie 11-630
Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas.
Marca:  Ansell Edmont™ 11630110
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11716663
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes.
  • La formulación específica del revestimiento de inmersión de poliuretano proporciona un agarre seguro al trabajar con piezas secas o ligeramente aceitosas.
  • La formulación de PU también aumenta la resistencia a la abrasión en la superficie de trabajo de los guantes.
  • Con sólida resistencia a cortes
  • Construcción elástica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Poliuretano
Poliuretano
11
Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Palma recubierta
Alta resistencia a los cortes
Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4443
Guantes de peso medio
Puños herméticos
Nailon, Lycra™, Dyneema™, algodón y fibra de aramida Dupont™ Kevlar™
144 par