Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de talla mediana de poliuretano gris HyFlex™ serie 11-630
Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas.
231.00€
Especificaciones
Materiale parte posteriore | Poliuretano |
---|---|
Certificazione/Conformità | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4443 |
Materiale polso | Poliuretano |
Product Type | Guantes de peso medio |
Stile polso guanto | Puños herméticos |
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11706663
|
Ansell Edmont™
11630100 |
10 | N/A | ||||||
11726663
|
Ansell Edmont™
11630060 |
6 | N/A | ||||||
11736663
|
Ansell Edmont™
11630070 |
7 | N/A | ||||||
11716663
|
Ansell Edmont™
11630110 |
11 | N/A | ||||||
11746663
|
Ansell Edmont™
11630080 |
8 | N/A | ||||||
11756663
|
Ansell Edmont™
11630090 |
9 | N/A | ||||||
Descripción
- Con sólida resistencia a cortes
- Construcción elástica
- Revestimiento de Kevlar™, algodón, HPPE, Lycra™ y nailon
- Revestimiento de poliuretano
- Acabado con revestimiento de palma
- Puños elásticos
- Color gris
Especificaciones
Poliuretano | |
Poliuretano | |
Puños herméticos | |
Nailon, Lycra™, Dyneema™, algodón y fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ | |
144 par |
Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4443 | |
Guantes de peso medio | |
Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™ | |
Palma recubierta | |
Alta resistencia a los cortes |