Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de talla mediana de poliuretano gris HyFlex™ serie 11-630
Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas.
Marca: Ansell Edmont™ 11630080
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes.
- La formulación específica del revestimiento de inmersión de poliuretano proporciona un agarre seguro al trabajar con piezas secas o ligeramente aceitosas.
- La formulación de PU también aumenta la resistencia a la abrasión en la superficie de trabajo de los guantes.
- Con sólida resistencia a cortes
- Construcción elástica
Especificaciones
Poliuretano | |
Poliuretano | |
8 | |
Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™ | |
Palma recubierta | |
Alta resistencia a los cortes |
Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4443 | |
Guantes de peso medio | |
Puños herméticos | |
Nailon, Lycra™, Dyneema™, algodón y fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ | |
144 par |