Learn More
Ansell™ Guantes azules de nitrilo de peso medio HyFlex™ serie 11-920
Manipule con confianza aquellos componentes pequeños y medianos ligeramente recubiertos con aceite o lubricante. Protege la piel de la contaminación por aceite.
95.50€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ANSI, EN 388 : 3131 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Modelo | 11-920 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11766663
|
Ansell™
11920100 |
10 |
95.50€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11706673
|
Ansell™
11920080 |
8 |
95.50€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11796663
|
Ansell™
11920070 |
7 |
95.50€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11716673
|
Ansell™
11920090 |
9 |
95.50€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11776663
|
Ansell™
11920110 |
11 |
95.50€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11786663
|
Ansell™
11920060 |
6 |
95.50€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Tecnología patentada Ansell Grip Technology™.
- El acanalado microscópico del revestimiento del guante hacen que el aceite resbale para garantizar un contacto firme entre el guante y la superficie.
- Construcción elástica
- Revestimiento de nailon
- Revestimiento de nitrilo
- Acabado con revestimiento de palma
- Puños elásticos
- Color azul
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
11-920 | |
Palma recubierta | |
Buena resistencia a los enganches y las perforaciones y excelente resistencia a la abrasión |
ANSI, EN 388 : 3131 | |
Nitrilo | |
Nailon | |
144 par | |
11-920 |