Learn More
BUCHI I-180 Controller for Rotavapor R-80
The I-180 is an easy-to-use interface for conveniently regulating your vacuum automatically. Increase control of the evaporation process by setting the desired vacuum and accessing other modes of operation.
Marca: BUCHI 11I1802
1835.38 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El diseño funcional satisface las necesidades esenciales de regulación de vacío
- Ahorra recursos gracias al control de la bomba de vacío
- Gran longevidad gracias a su diseño resistente y duradero
- Manejo intuitivo y fácil de usar gracias a la interfaz de usuario autoexplicativa
- Regulación de vacío fácil y precisa
- La información relevante se muestra de un solo vistazo
- Alta fiabilidad gracias al control centralizado de los principales parámetros del proceso
- Control total del proceso gracias a la monitorización de los parámetros
- Tecnología probada para las principales aplicaciones
Especificaciones
Controller Interface | |
Rotavapor R-80 V-80/180 | |
Power Pack |