Learn More
BUCHI I-180 Controller for Rotavapor R-80
The I-180 is an easy-to-use interface for conveniently regulating your vacuum automatically. Increase control of the evaporation process by setting the desired vacuum and accessing other modes of operation.
1185.00€ - 1890.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
30000610
|
BUCHI
11I1802 |
Rotavapor R-80 V-80/180 | Power Pack |
1890.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30000645
|
BUCHI
11I1801 |
Rotavapor R-80 V-80/180 | Communication Cable, Holder |
1185.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
30000632
|
BUCHI
11I1800 |
Rotavapor R-80 V-80/180 House Vacuum | Valve Unit, Woulff Bottle, Communication Cable, Tubing |
1855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
30000634
|
BUCHI
11I1803 |
Rotavapor R-80 I-100 | Adapter Cable for I-180, I-100 Power Supply |
1205.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- El diseño funcional satisface las necesidades esenciales de regulación de vacío
- Ahorra recursos gracias al control de la bomba de vacío
- Gran longevidad gracias a su diseño resistente y duradero
- Manejo intuitivo y fácil de usar gracias a la interfaz de usuario autoexplicativa
- Regulación de vacío fácil y precisa
- La información relevante se muestra de un solo vistazo
- Alta fiabilidad gracias al control centralizado de los principales parámetros del proceso
- Control total del proceso gracias a la monitorización de los parámetros
- Tecnología probada para las principales aplicaciones
Especificaciones
Controller Interface |