Learn More
BUCHI I-180 Controller for Rotavapor R-80
The I-180 is an easy-to-use interface for conveniently regulating your vacuum automatically. Increase control of the evaporation process by setting the desired vacuum and accessing other modes of operation.
Marque: BUCHI 11I1800
1900.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La conception fonctionnelle répond aux besoins essentiels de la régulation du vide
- Permet d’économiser des ressources grâce au contrôle de la pompe à vide
- Grande durabilité grâce à une conception robuste et durable
- Manipulation conviviale et intuitive grâce à l’interface utilisateur auto-explicative
- Régulation du vide facile et précise
- Les informations pertinentes s’affichent en un coup d’œil
- Haute fiabilité grâce au contrôle centralisé des principaux paramètres du processus
- Contrôle complet du processus grâce à la surveillance des paramètres
- Technologie éprouvée pour les applications principales
Spécification
Controller Interface | |
Rotavapor R-80 V-80/180 House Vacuum | |
Valve Unit, Woulff Bottle, Communication Cable, Tubing |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu