Learn More
BUCHI I-180 Controller for Rotavapor R-80
The I-180 is an easy-to-use interface for conveniently regulating your vacuum automatically. Increase control of the evaporation process by setting the desired vacuum and accessing other modes of operation.
Marca:  BUCHI 11I1803
1173.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30000634
  • 1205.00€ / cada uno
Descripción
  • El diseño funcional satisface las necesidades esenciales de regulación de vacío
  • Ahorra recursos gracias al control de la bomba de vacío
  • Gran longevidad gracias a su diseño resistente y duradero
  • Manejo intuitivo y fácil de usar gracias a la interfaz de usuario autoexplicativa
  • Regulación de vacío fácil y precisa
  • La información relevante se muestra de un solo vistazo
  • Alta fiabilidad gracias al control centralizado de los principales parámetros del proceso
  • Control total del proceso gracias a la monitorización de los parámetros
  • Tecnología probada para las principales aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
Controller Interface
Rotavapor R-80 I-100
Adapter Cable for I-180, I-100 Power Supply