Learn More
N-octaóxido de indio(III), 98 %
29.74€ - 106.00€
CAS | 106461-03-4 |
---|---|
Número MDL | MFCD26967910 |
Sinónimo | indium 3+ ion octanol |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
106461-03-4 | |
MFCD26967910 | |
indium 3+ ion octanol |
Especificaciones
Indium(III) n-octoxide | |
106461-03-4 | |
Sólido | |
UN1325 | |
502.48 | |
Moisture sensitive |
∼150°C (decomposition) | |
Amarillo | |
MFCD26967910 | |
indium 3+ ion octanol | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H228-H315-H319-H335
Flammable solid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno