Learn More
Indol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145.16 g/mol
37.30€ - 331.00€
CAS | 487-89-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H7NO |
Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
Número MDL | MFCD00005622 |
Clave InChI | OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde |
PubChem CID | 10256 |
ChEBI | CHEBI:28238 |
Nombre IUPAC | 1H-indol-3-carbaldehído |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10349343
|
Thermo Scientific Acros
156640050 |
5 g | Frasco de vidrio |
37.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10553131
|
Thermo Scientific Acros
156640250 |
25 g | Frasco de plástico |
108.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10512941
|
Thermo Scientific Acros
156641000 |
100 g | Frasco de plástico |
331.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
487-89-8 | |
145.16 | |
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N | |
10256 | |
1H-indol-3-carbaldehído |
C9H7NO | |
MFCD00005622 | |
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde | |
CHEBI:28238 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O |
Especificaciones
Indole-3-carboxaldehyde | |
487-89-8 | |
240°C | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00005622 | |
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde | |
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N | |
1H-indol-3-carbaldehído | |
10256 | |
145.16 | |
Polvo cristalino |
97% | |
193°C to 199°C | |
Auténtico | |
C9H7NO | |
21, 313 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O | |
145.16 | |
CHEBI:28238 | |
97% |
Seguridad y manipulación
SENSIBLE AL AIRE
missing translation for 'einecsNumber' : 207-665-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NL5993600.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Indole-3-carboxaldehyde