Learn More
BUCHI Controlador e interfaz de vacío Rotavapor I-300
La interfaz BUCHI I-300 controla todos los parámetros de destilación de un sistema Rotavapor R-300, incluidos la bomba de vacío V-300 opcional y los enfriadores de la serie F-3XX.
Marca: BUCHI 11I300S20
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sencilla integración «Plug and Play» en un sistema Rotavapor™ R-300 en cualquier momento.
- Control central de todos los parámetros del proceso, como la velocidad de rotación, la temperatura (calefacción, refrigeración, vapor) y la presión
- Supervisión remota en teléfonos inteligentes con notificaciones push y visualización en directo
- Modos: manual, temporizador, continuo
- La flexibilidad de la interfaz permite una instalación y un funcionamiento cómodo desde varias posiciones:
- Asa Rotavapor™
- Bomba de vacío
- Campana de humos o pared de la mesa de laboratorio
- Funcionamiento independiente para controlar localmente un sistema de vacío central
- Procesamiento sincronizado gracias al rotavapor, baño de calentamiento, bomba de vacío con control de velocidad y chiller con recirculación controlados centralmente
- Funcionamiento sin supervisión (opcional):
- Destilación automática con sensor CloudDest
- Sensor de espuma para muestras con espuma
Especificaciones
Interfaz/controlador de vacío | |
R-300, V-300, V-600 | |
Kit para V-300/600, frasco Woulff | |
Estándar |