Learn More
BUCHI Controlador e interfaz de vacío Rotavapor I-300
La interfaz BUCHI I-300 controla todos los parámetros de destilación de un sistema Rotavapor R-300, incluidos la bomba de vacío V-300 opcional y los enfriadores de la serie F-3XX.
1370.00€ - 3175.00€
Código de producto | Marca | Incluye | Para utilizar con (equipo) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Para utilizar con (equipo) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15540600
|
BUCHI
11I300S10 |
Kit para V-300/600 | R-300, V-300, V-600 | Estándar |
2050.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15550600
|
BUCHI
11I300S20 |
Kit para V-300/600, frasco Woulff | R-300, V-300, V-600 | Estándar |
2285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15560600
|
BUCHI
11I300S30 |
Unidad de válvula; uso: Fuente de vacío no BUCHI | R-300, bombas de vacío no BUCHI | Estándar |
2765.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15590590
|
BUCHI
11I300P00 |
Independiente | R-300, V-300, V-600 | Pro |
1805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15520600
|
BUCHI
11I300P30 |
Unidad de válvula | R-300 con bombas de vacío no BUCHI | Pro |
3175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15530600
|
BUCHI
11I300S00 |
Independiente | R-300, V-300, V-600 | Estándar |
1370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15510600
|
BUCHI
11I300P20 |
Kit para frasco Woulff V-300/600 | R-300 | Pro |
2705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Easy plug and play integration into a Rotavapor R-300 system at any time
- Central control of all process parameters such as rotation speed, temperature (heating, cooling, vapor) and pressure
- Remote monitoring on smart phones including push notifications and live view
- Modes: manual, timer, continuous
- Flexibility of the interface allows easy installation and convenient operation from multiple positions:
- Rotavapor handle
- Vacuum pump
- Fume hood or lab bench wall
- Stand-alone operation to locally control a central vacuum system
- Synchronized processing thanks to centrally controlled rotary evaporator, heating bath, speed-controlled vacuum pump and recirculating chiller
- Unattended operation (optional):
- Automatic distillation with CloudDest sensor
- Foam sensor for foaming samples