Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kit
El kit incluye los reactivos necesarios
Marca:  Invitrogen™ CS1102110
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10707433
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: ChargeSwitch Lysis Buffer (L11)
ChargeSwitch Magnetic Beads
Proteinase K (20 mg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 8.5, 5 mM CaCl2, 50% glycerol)
ChargeSwitch Purification Buffer (N6)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Requires : Uso de un accesorio magnético.
Descripción
Descripción
  • Tamaño de muestra 1 hisopo bucal; Rendimiento típico de hasta 6 μg
  • Máxima sensibilidad de rendimiento
  • Protocolo rápido de tubo individual, adecuado para automatización
  • ADN de alta calidad para análisis de repetición única en tándem (STR) posterior
  • El kit de ADNg de células bucales ChargeSwitch maximiza la producción de ADN genómico de alta calidad a partir de muestras bucales para un procesamiento rápido de hisopos bucales
    • Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células bucales
      Información de órdenes
      Condición de envío:Temperatura ambiente
      TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Célula bucal
Kit
Muestras bucales
Compatible con alto rendimiento
ChargeSwitch™
960 preparaciones
ADN genómico
Todos los componentes de los kits de células bucales de ADN genómico ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene la proteinasa K a 4 “C. Almacene todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Componentes:
Tampón de lisis ChargeSwitch™ (L11)
Partículas magnéticas ChargeSwitch™
Proteinasa K (20 mg/ml en 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % de glicerol)
Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N6)
Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12)
Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Química ChargeSwitch™
Forense, medicina legal
960 preparaciones
Kit de células bucales de ADNg
Temperatura ambiente