Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kit
El kit incluye los reactivos necesarios
356.00€ - 3350.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Célula bucal |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Todos los componentes de los kits de células bucales de ADN genómico ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene la proteinasa K a 4 “C. Almacene todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Componentes: Tampón de lisis ChargeSwitch™ (L11) Partículas magnéticas ChargeSwitch™ Proteinasa K (20 mg/ml en 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % de glicerol) Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N6) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12) Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
Formato | Kit |
Isolation Technology | Química ChargeSwitch™ |
Tipo de muestra | Muestras bucales |
Includes: ChargeSwitch Lysis Buffer (L11)
ChargeSwitch Magnetic Beads
Proteinase K (20 mg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 8.5, 5 mM CaCl2, 50% glycerol)
ChargeSwitch Purification Buffer (N6)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Requires: Uso de un accesorio magnético.
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10097332
|
Invitrogen™
CS11021 |
50 preparaciones |
356.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10707433
|
Invitrogen™
CS1102110 |
960 preparaciones | N/A | ||||||
Descripción
- Tamaño de muestra 1 hisopo bucal; Rendimiento característico de hasta 6 μg
- Máxima sensibilidad de rendimiento
- Protocolo rápido de tubo individual, adecuado para automatización
- ADN de alta calidad para análisis de repetición única en tándem (STR) posterior El kit de ADNg de células bucales ChargeSwitch maximiza la producción de ADN genómico de alta calidad a partir de muestras bucales para un procesamiento rápido de hisopos bucales
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células bucales
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Célula bucal | |
Kit | |
Muestras bucales | |
Compatible con alto rendimiento | |
Kit de células bucales de ADNg | |
ADN genómico |
Todos los componentes de los kits de células bucales de ADN genómico ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene la proteinasa K a 4 “C. Almacene todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Componentes: Tampón de lisis ChargeSwitch™ (L11) Partículas magnéticas ChargeSwitch™ Proteinasa K (20 mg/ml en 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % de glicerol) Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N6) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12) Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
|
Química ChargeSwitch™ | |
Forense, medicina legal | |
ChargeSwitch™ | |
Temperatura ambiente |