Learn More
Yodo, reactivo ACS, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
28.05€ - 699.00€
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Fórmula molecular | I2 |
Peso molecular (g/mol) | 253.81 |
Número MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clave InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
PubChem CID | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10493551
|
Thermo Scientific Acros
423820050 |
5 g | Frasco de vidrio |
28.05€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10065940
|
Thermo Scientific Acros
423825000 |
500 g | Frasco de vidrio |
293.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10609293
|
Thermo Scientific Acros
423820025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
699.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-XIdentificadores de productos químicos
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 |
Especificaciones
185°C | |
113°C | |
7553-56-2 | |
Perlas | |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
≥99.80% | |
0.41hPa at 25°C |
Iodine | |
99.8% | |
Gris | |
99.8+% | |
I2 | |
3495 | |
15, 5057 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
diyodo | |
807 | |
253.81 | |
Reactivo ACS | |
8.8 (Air = 1.0) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove to fresh and keep confortable for several minutes.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1575000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Iodine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.