Learn More
Iridio, 0,5 % en polvo de carbón activado, reducido, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
70.25€ - 947.72€
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11450141
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
038327.06
5 g
70.25€
5 g
11364447
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
038327.14
25 g
275.37€
25 g
11374447
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
038327.22
100 g
947.72€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7439-88-5
192.22
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
iridio
Ir
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CHEBI:49666
[Ir]
Especificaciones
Iridium
7439-88-5
MFCD00011062
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
iridio
23924
0.5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet
Ir
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
[Ir]
192.22
CHEBI:49666
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes