Learn More
Hexahidrato de cloruro de hierro(III), reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Reactivo ACS, 97 %
27.34€ - 532.90€
CAS | 10025-77-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl3FeH12O6 |
Peso molecular (g/mol) | 270.29 |
Número MDL | MFCD00149712 |
Clave InChI | NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K |
Nombre IUPAC | iron(3+) hexahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15602340
|
Honeywell-Fluka
236489-5G |
5 g | N/A | ||||||
15682330
|
Honeywell-Fluka
236489-100G |
100 g |
48.14€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15692330
|
Honeywell-Fluka
236489-500G |
500 g |
147.39€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15612340
|
Honeywell-Fluka
236489-6X500G |
6 x 500 g |
532.90€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
10025-77-1 | |
270.29 | |
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Cl3FeH12O6 | |
MFCD00149712 | |
iron(3+) hexahydrate trichloride |
Especificaciones
Iron(Iii) Chloride Hexahydrate | |
Cl3FeH12O6 | |
MFCD00149712 | |
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K | |
iron(3+) hexahydrate trichloride | |
270.3g/mol | |
Reactivo ACS |
10025-77-1 | |
FeCl3 · 6H2O | |
3260 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] | |
270.29 | |
97% | |
1mmHg (194°C) |
Seguridad y manipulación
P280-P305 + P351 + P338
H290-H302-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 231-729-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NO5425000