Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes
Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma. Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa.
Marca: DuPont™ D14247987
Descripción
Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa.
- El mono con capucha incluye cubrezapatos antideslizantes
- Procesados en limpio y esterilizados mediante irradiación gamma a un Nivel de Garantía de Irradiación de 10-6 (ISO 11137-1)
- Costuras internas dobles
- Muñecas, tobillos y cara elásticos
- Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
- Cierre con cremallera
- Plegado de forma aséptica
- Blanco
Especificaciones
Mono desechable | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Elástico | |
Cremallera delantera | |
Estéril | |
ISO 11137-1 |
L | |
Blanco | |
Elástico | |
Campana extractora | |
Con costura doble | |
Líquido, Partícula, Productos químicos | |
D1424 |