Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes
Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma. Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa.
456.00€ - 457.00€
Especificaciones
Tipo de producto Mono desechable
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de tobillo Elástico
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15309694
Ver documentos
DuPont™
D14247979
M Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15379714
Ver documentos
DuPont™
D14247987
L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15389734
Ver documentos
DuPont™
D14247990
XL
456.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-12-2025
Añadir a la cesta
15349754
Ver documentos
DuPont™
D14248003
2XL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa.
  • El mono con capucha incluye cubrezapatos antideslizantes
  • Procesados en limpio y esterilizados mediante irradiación gamma a un Nivel de Garantía de Irradiación de 10-6 (ISO 11137-1)
  • Costuras internas dobles
  • Muñecas, tobillos y cara elásticos
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Cierre con cremallera
  • Plegado de forma aséptica
  • Blanco
Especificaciones
Especificaciones
Mono desechable
Blanco
Elástico
Campana extractora
Con costura doble
Líquido, Partícula, Productos químicos
D1424
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Sí
Elástico
Cremallera delantera
Estéril
ISO 11137-1