Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para KC/CXCL1 de ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
696.00€ - 4970.00€
Especificaciones
Número de acceso P12850
Intervalo del ensayo 0,614-150 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1 pg
Intervalo de calibración De 1 pg/mL a 150 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15405253
Ver documentos
Invitrogen™
EMCXCL1
96 pruebas
696.00€
1 set
17874230
Ver documentos
Invitrogen™
EMCXCL1X10
10 × 96 pruebas
4970.00€
paquete de 10
17105719
Ver documentos
Invitrogen™
EMCXCL1X5
5 × 96 pruebas
2780.00€
cada uno
Descripción
Descripción
El ensayo ELISA para KC/CXCL1 de ratón cuantifica la KC ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el KC ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para KC de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La CXCL1, CXCL2 y CXCL3, también conocidas como GRO alfa, GRO beta (MIP-2-alfa) y GRO gamma (MIP-2 beta), son miembros de la subfamilia CXC de las quimiocinas. Las proteínas CXCL1/2/3 maduras se unen con alta afinidad al receptor de la IL-8 tipo B y son potentes atrayentes y activadores de los neutrófilos. In vitro, las formas procesadas GRO-alfa(4-73), GRO-alfa(5-73) y GRO-alfa(6-73) muestran una actividad quimiotáctica 30 veces superior.
Especificaciones
Especificaciones
P12850
1 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ratón
Lector de microplacas colorimétrico
Fsp,Gro1,KC,Mgsa,N51,Scyb1,gro
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Inmunología
De 2 °C a 8 °C
Ratón
4 h 45 min
0,614-150 pg/ml
De 1 pg/mL a 150 pg/ml
Biotina
Quimiocinas y receptores
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
14825
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
RUO
33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Fsp, Gro1, KC, Mgsa, N51, Scyb1, gro
1 h 20 min