Learn More
DWK Life Sciences™ Surtido de pinzas KECK™, para juntas cónicas, de acero inoxidable (1.4310, vacío)
La abrazadera KECK™ se utiliza para fijar juntas esmeriladas estándar.
Marca: DWK Life Sciences™ 290300408
Descripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
- Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
- Fácil, seguro y rápido de ajustar
Especificaciones
10 | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio | |
NS 12 |
Acero inoxidable (1.4310, vacío) | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio |