Learn More
DWK Life Sciences™ Surtido de pinzas KECK™, para juntas cónicas, de acero inoxidable (1.4310, vacío)
La abrazadera KECK™ se utiliza para fijar juntas esmeriladas estándar.
54.75€ - 93.10€
Especificaciones
Cantidad | 10 |
---|---|
Material | Acero inoxidable (1.4310, vacío) |
Para utilizar con (equipo) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10551993
|
DWK Life Sciences™
290300605 |
NS 14 |
55.60€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10123052
|
DWK Life Sciences™
290300708 |
NS 19 |
61.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10011452
|
DWK Life Sciences™
290300202 |
NS 7 |
56.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10633503
|
DWK Life Sciences™
290300305 |
NS 10 |
56.40€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10719474
|
DWK Life Sciences™
290300408 |
NS 12 |
54.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10502383
|
DWK Life Sciences™
290300802 |
NS 24 |
64.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10153002
|
DWK Life Sciences™
290300905 |
NS 29 |
79.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10662183
|
DWK Life Sciences™
290301104 |
NS 34 |
93.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
- Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
- Fácil, seguro y rápido de ajustar
Especificaciones
10 | |
Acero inoxidable (1.4310, vacío) | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio |