Learn More
VACUUBRAND™ Brida pequeña de aluminio KF DN de 40 mm con boquilla para tubo
Marca: VACUUBRAND™ 20662522
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Para tubos con DI de 10mm | |
1 unidad | |
Brida pequeña |
Aluminio | |
KF DN 40 mm |