Learn More
VACUUBRAND™ Brida pequeña de aluminio KF DN de 40 mm con boquilla para tubo
55.70€ - 59.20€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño | KF DN 40 mm |
Tipo | Brida pequeña |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10340262
|
VACUUBRAND™
20662522 |
Para tubos con DI de 10mm |
55.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10737841
|
VACUUBRAND™
20662523 |
Para tubos con DI de 15 mm |
59.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
Aluminio | |
1 unidad | |
KF DN 40 mm | |
Brida pequeña |