Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de alta resistencia Kimble™ KIMAX™
La construcción resistente aumenta la vida útil
96.40€ - 357.00€
Especificaciones
Exactitud | ±5% |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Para utilizar con (aplicación) | Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca |
Incluye | Spout |
Tipo de etiqueta | Marcado con acabado mate |
Alertas:
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11756333
|
DWK Life Sciences
14005250 |
250 mL | N/A | ||||||
11780694
|
DWK Life Sciences
14005400 |
400 mL | N/A | ||||||
11700704
|
DWK Life Sciences
14005-1000 |
1000 ml |
357.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11710704
|
DWK Life Sciences
14005-2000 |
2000 ml |
306.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
La construcción resistente aumenta la vida útil
- Con boquilla de vertido
- Con zona de rotulación
- Tienen graduaciones en blanco para mostrar un volumen aproximado
- Precisión: ±5 %
- Paredes gruesas y uniformes con un grosor de pared adicional en borde superior mecanizado
Compliance
Diseñadas a partir de los requisitos ASTM™ E 960, tipo II.
Especificaciones
±5% | |
Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca | |
Marcado con acabado mate | |
Reusable | |
ASTM E960, ASTM E438, USP Type I |
Borosilicate Glass | |
Spout | |
Beaker | |
Sí | |
Báscula blanca doble |