Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Diseñados para proteger las manos contra riesgos mecánicos. Palma del guante recubierta con espuma de nitrilo para un excelente agarre en seco. Tejido de nylon sin costuras que ofrece transpirabilidad y comodidad. Protección EPI de Categoría 2.
Marca: KleenGuard™ 40229
47.81 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Protección EPI de categoría 2 para su uso en trabajos pesados en entornos de producción, mecánicos y de construcción.
- Palma del guante recubierta con espuma de nitrilo para un excelente agarre en seco
- Gran sensibilidad táctil para manipular piezas pequeñas
- Tiene una clasificación de abrasión 4 de la UE - mayor durabilidad.
Compliance
Cumplen los requisitos de nivel 4 de resistencia a la abrasión recogidos en la norma EN 388.
Especificaciones
EN 388 | |
Tejido sin costuras | |
Negro | |
Específico | |
Guantes de punto sin costuras | |
Full-hand Mitt | |
Tejido | |
10,2 in |
Palma, dedos | |
Espuma de nitrilo | |
Parcialmente texturizado | |
Nailon | |
2XL | |
Montaje de automoción, reparaciones de máquinas y manipulación de piezas | |
G40 | |
26 cm |