Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Diseñados para proteger las manos contra riesgos mecánicos. Palma del guante recubierta con espuma de nitrilo para un excelente agarre en seco. Tejido de nylon sin costuras que ofrece transpirabilidad y comodidad. Protección EPI de Categoría 2.
59.52€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 388 |
---|---|
Área revestida | Palma, dedos |
Estructura | Tejido sin costuras |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Negro |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11843480
|
KleenGuard™
40226 |
M |
59.52€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11853480
|
KleenGuard™
40227 |
L |
59.52€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11863480
|
KleenGuard™
40228 |
XL |
59.52€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11720674
|
KleenGuard™
40229 |
2XL |
59.52€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Protección EPI de categoría 2 para su uso en trabajos pesados en entornos de producción, mecánicos y de construcción.
- Palma del guante recubierta con espuma de nitrilo para un excelente agarre en seco
- Gran sensibilidad táctil para manipular piezas pequeñas
- Tiene una clasificación de abrasión 4 de la UE - mayor durabilidad.
Compliance
Cumplen los requisitos de nivel 4 de resistencia a la abrasión recogidos en la norma EN 388.
Especificaciones
EN 388 | |
Tejido sin costuras | |
Negro | |
Específico | |
Guantes de punto sin costuras | |
Montaje de automoción, reparaciones de máquinas y manipulación de piezas | |
G40 |
Palma, dedos | |
Espuma de nitrilo | |
Parcialmente texturizado | |
Nailon | |
Full-hand Mitt | |
Tejido |