Learn More
Ansell KleenGuard™
EPI Categoría III. Estos guantes ambidiestros en gris o morado proporcionan gran comodidad y son resistentes a cortes nivel 3, ofreciendo resistencia a la abrasión de nivel 4 cuando existe alto riesgo de cortes o laceraciones en la fabricación de metal, manejo de vidrio o montaje en automoción.
210.96€
Especificaciones
Coating Material Puntos de nitrilo
Color Blanco, Morado
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11873480
Ver documentos
Ansell
97430
7
210.96€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Añadir a la cesta
11883480
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
97431
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11893480
Ver documentos
Ansell
97432
9
210.96€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Añadir a la cesta
11803490
Ver documentos
Ansell
97433
10
210.96€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Añadir a la cesta
11710674
Ver documentos
Ansell
97434
11
210.96€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporcionan protección EPI de Categoría II
  • Alta resistencia al corte de nivel 3 y el mayor nivel de resistencia a la abrasión con el objeto de aumentar la eficiencia y la productividad
  • EN 388 4X41B. Nivel 4 de resistencia a la abrasión
  • Ambidiestros y con un excelente coste de utilización para una mayor eficiencia y productividad
Compliance
Protección contra cortes EN388 nivel 3.
Especificaciones
Especificaciones
Puntos de nitrilo
ANSI A3
Sí
Guantes resistentes a cortes
Manipulación de vidrio o metal, fabricación de papel y ensamblaje de automóviles y aeronaves
Kleenguard™ G60
Blanco, Morado
Ambidiestro
Dyneema™
EN 388
Tejido