Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas de poliestireno desechables en recipiente Wheaton™
For mass testing and serological work.
Marca: DWK Life Sciences 56700-21100
118.75 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24326" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibrado para administrar hasta la punta
- Cuenta con dos anillos cerca de la parte superior
- Esterilización por irradiación
- Impreso con tinta negra orgánica resistente a productos químicos
Especificaciones
Sí | |
Estéril | |
Sí | |
0,3 ml | |
±0,04 ml | |
0,06 oz | |
Pipeta serológica |
Plástico | |
Para pruebas en masa y trabajos serológicos | |
0,01 mL | |
500/caja | |
Contenedor | |
2 ml | |
Sí |