Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas de poliestireno desechables en recipiente Wheaton™
For mass testing and serological work.
112.00€ - 179.00€
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Cantidad 500/caja
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16448955
Ver documentos
DWK Life Sciences
56700-11100
1 ml
112.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-02-2026
Añadir a la cesta
16458955
Ver documentos
DWK Life Sciences
56700-21100
2 ml
125.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
16438955
Ver documentos
DWK Life Sciences
56700-10110
10 ml
179.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
16468955
Ver documentos
DWK Life Sciences
56700-5110
5 mL
162.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Calibrado para administrar hasta la punta
  • Cuenta con dos anillos cerca de la parte superior
  • Esterilización por irradiación
  • Impreso con tinta negra orgánica resistente a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
500/caja
Pipeta serológica
Plástico
Sí
Contenedor