Learn More
KleenGuard™ Monos con capucha antiestáticos Kleenguard™
Designed to protect against particles, fibers, and light sprays. Breathable particle protection coveralls are manufactured from lightweight SMS fabric to aid the body in maintaining thermal comfort.
Marca: KleenGuard™ 95160
140.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuerpo, capucha y cintura de diseño ergonómico para una mayor comodidad.
- Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas.
- Costuras internas de triple costura para ayudar a resistir el desgaste general y manchas de tela.
- Revestimiento antiestático y sin silicona para trabajar en zonas críticas como pintura o superficies sensibles.
- Capa exterior resistente a la abrasión para mayor durabilidad, especialmente cuando se arrastra o roza contra objetos como paredes, etc.
Especificaciones
General Purpose Coveralls | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elástico | |
Cosido | |
Extensible. | |
Sí |
M | |
Tela de SMS | |
Sí | |
Elástico | |
Cremallera delantera completa | |
Estéril | |
EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE mark, Type 5, Type 6 | |
Mantenimiento general, empresas de limpieza y servicios públicos de construcción |