Learn More
KleenGuard™ Monos con capucha antiestáticos Kleenguard™
Designed to protect against particles, fibers, and light sprays. Breathable particle protection coveralls are manufactured from lightweight SMS fabric to aid the body in maintaining thermal comfort.
161.14€ - 166.24€
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Coveralls
Sexo Unisex
Material Tela de SMS
Color Blanco
Desechables
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
13414566
Ver documentos
KleenGuard™
95190
2XL
166.24€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Añadir a la cesta
13404566
Ver documentos
KleenGuard™
95170
L
161.14€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
13494556
Ver documentos
KleenGuard™
95180
XL
161.14€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
13484556
Ver documentos
KleenGuard™
95160
M
161.14€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuerpo, capucha y cintura de diseño ergonómico para una mayor comodidad.
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas.
  • Costuras internas de triple costura para ayudar a resistir el desgaste general y manchas de tela.
  • Revestimiento antiestático y sin silicona para trabajar en zonas críticas como pintura o superficies sensibles.
  • Capa exterior resistente a la abrasión para mayor durabilidad, especialmente cuando se arrastra o roza contra objetos como paredes, etc.
Especificaciones
Especificaciones
General Purpose Coveralls
Tela de SMS
Elástico
Cremallera delantera completa
Estéril
EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE mark, Type 5, Type 6
Mantenimiento general, empresas de limpieza y servicios públicos de construcción
Unisex
Blanco
Elástico
Elástico
Cosido
Extensible.