Learn More
Techsit™ Silla alta para laboratorio. Serie L-Tech
Silla alta para laboratorio tapizada con vinilo antimicrobiano.
Marca: Techsit™ TS8311S/AA
Descripción
- Silla alta tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable
- Vinilo antimicrobiano negro fácil de limpiar
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Laboratory Seat | |
Sí | |
Not Autoclavable | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
5 Year | |
Glide | |
Yes | |
No | |
Sí | |
Vinyl |
Sapphire Blue | |
Adjustable Arms | |
Ergonomic | |
Acero | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Sí | |
Sí | |
No |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.