Learn More
L-valina, reactivo de cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
15.78€ - 287.00€
CAS | 72-18-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
Número MDL | MFCD00064220 |
Clave InChI | KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N |
Sinónimo | l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin |
PubChem CID | 6287 |
ChEBI | CHEBI:16414 |
Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico |
SMILES | CC(C)[C@H](N)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15485239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.03 |
1 g | N/A | ||||||
15495239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.06 |
5 g |
29.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15405249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.14 |
25 g |
38.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15415249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.22 |
100 g |
56.05€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15425249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62943.A1 |
1 kg |
287.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
72-18-4 | |
117.15 | |
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N | |
6287 | |
Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico |
C5H11NO2 | |
MFCD00064220 | |
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin | |
CHEBI:16414 | |
CC(C)[C@H](N)C(O)=O |
Especificaciones
L-Valine | |
Blanco | |
MFCD00064220 | |
14,9909 | |
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N | |
Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico | |
6287 | |
Odorless | |
Reactivo para cultivo celular |
72-18-4 | |
C5H11NO2 | |
1721136 | |
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin | |
CC(C)[C@H](N)C(O)=O | |
117.15 | |
CHEBI:16414 | |
117.15 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-773-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YV9361000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes