Learn More
Epredia™ Sistema de detección Lab Vision™ UltraVision™ ONE: polímero HRP (listo para su uso)
Un sistema polimérico en un paso que proporciona una mayor sensibilidad, permite ahorrar tiempo y simplifica la detección.
Marca: Epredia™ TL-060-HLJ
Descripción
UltraVision ONE es un sistema polimérico sólido en un paso que proporciona una mayor sensibilidad, permite ahorrar tiempo y simplifica la detección. El polímero HRP UltraVision ONE es una tecnología innovadora y patentada. Consta de subunidades más pequeñas de polímeros de aminoácidos que reducen los problemas de unión a la proteína objetivo. La reducción de los problemas de unión favorece una tinción más consistente y una mejor amplificación de la señal. En última instancia, proporciona al usuario una mayor sensibilidad y una mayor eficiencia de los anticuerpos. El sistema de polímeros HRP UltraVision ONE permite utilizar menos anticuerpos para obtener una mejor relación señal-ruido. Este sistema también está libre de biotina, por lo que elimina la tinción de fondo que se produce cuando se utilizan los métodos de detección con biotina tradicionales. Para una interpretación óptima de los resultados, deben incluirse controles positivos y negativos adecuados.Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Enzima: peroxidasa
Cromógeno/sustrato: no proporcionado
Incluye:
TL-060-HL: 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de polímero de HRP UltraVision ONE (TL-060-PHJ)
TL-125-HL: 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de polímero de HRP UltraVision ONE (TL-125-PHJ)
Nota:
El sistema de detección de polímeros de HRP UltraVision ONE detecta las inmunoglobulinas de ratón y conejo unidas a antígenos en cortes de tejido. El anticuerpo primario específico se localiza mediante una fórmula que incluye un polímero de anticuerpo secundario universal. El polímero de aminoácidos se conjuga con peroxidasa de rábano y con fragmentos Fab de cabra antirratón y anticonejo. A continuación, se visualiza el complejo polimérico con un cromógeno/sustrato adecuado.
Especificaciones
De 300 a 600 pruebas | |
60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de polímero de HRP UltraVision ONE (TL-060-PHJ) | |
IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L) | |
peroxidasa |
60mL | |
No proporcionado | |
Almacene entre 2° y 8 °C. Cada componente es estable durante un máximo de 18 meses. | |
No proporcionado |