Learn More
Epredia™ Sistema de detección Lab Vision™ UltraVision™ ONE: polímero HRP (listo para su uso)
Un sistema polimérico en un paso que proporciona una mayor sensibilidad, permite ahorrar tiempo y simplifica la detección.
1020.00€ - 2165.00€
Especificaciones
Cromógeno No proporcionado
Especificidad IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Requisitos de almacenamiento Almacene entre 2° y 8 °C. Cada componente es estable durante un máximo de 18 meses.
Enzima peroxidasa
Substrate No proporcionado
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12634007
Ver documentos
Epredia™
TL-060-HLJ
60mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12644017
Ver documentos
Epredia™
TL-125-HLJ
125mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
UltraVision ONE is a robust ONE-step polymer system that provides increased sensitivity, time savings and detection simplicity. The UltraVision ONE HRP polymer is an innovative, patented technology. It consists of smaller amino acid polymer subunits that minimize conflicts in binding the target protein. Decreased binding conflicts result in more consistent staining and better signal amplification. Ultimately, this gives the user higher sensitivity and antibody efficiency. UltraVision ONE HRP polymer allows the use of less antibody to obtain better signal-to-noise ratios. This system is also biotin-free, which eliminates background staining found with traditional biotin-based detection methods. For optimal interpretation of results, appropriate positive and negative controls must be included.
  • Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
  • Enzyme: Peroxidase
  • Chromogen/Substrate: None provided
Includes:
TL-060-HL: 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL UltraVision ONE HRP Polymer (TL-060-PHJ)
TL-125-HL: 125mL Ultra V Block (TA-125-UB), 125mL UltraVision ONE HRP Polymer (TL-125-PHJ)
Note:
UltraVision ONE HRP polymer detection system detects rabbit and mouse immunoglobulins bound to an antigen in tissue sections. The specific primary antibody is located by a universal secondary antibody polymer formulation. The amino acid polymer is conjugated to horseradish peroxidase and the Fab fragments of goat anti-rabbit and goat anti-mouse. The polymer complex is then visualized with an appropriate substrate/chromogen.
Especificaciones
Especificaciones
No proporcionado
Almacene entre 2° y 8 °C. Cada componente es estable durante un máximo de 18 meses.
No proporcionado
IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
peroxidasa