Learn More
Nickel Electro™ Tapa para crisol de acero inoxidable de laboratorio
Complete un crisol de acero inoxidable con una tapa de acabado brillante y no magnética. La tapa para crisol de acero inoxidable de laboratorio Nickel Electro™ es plana con una depresión para el centrado e incluye una extensión en un lado que sirve como mango.
Marca: Nickel Electro™ 165
Includes: DiameterMetricOuter
Requires : Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs,Quantity,Shape
Descripción
- No magnética
- Estampado con la palabra acero inoxidable para ayudar en el identificación del material en uso
- Forma plana con una depresión para centrar en los crisoles
- Incluye una extensión en un lado que sirve como mango
- Sin fisuras
No magnético, acvabado brillante, tapa sin grietas, asa
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Sí | |
Tapa para crisol |
10 paq. | |
40 mm | |
Plano |