Learn More
Nickel Electro™ Tapa para crisol de acero inoxidable de laboratorio
Complete un crisol de acero inoxidable con una tapa de acabado brillante y no magnética. La tapa para crisol de acero inoxidable de laboratorio Nickel Electro™ es plana con una depresión para el centrado e incluye una extensión en un lado que sirve como mango.
71.25€ - 91.75€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Cantidad | 10 paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Product Type | Tapa para crisol |
Forma | Plano |
Includes: DiameterMetricOuter
Requires: Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs,Quantity,Shape
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11409609
|
Nickel Electro™
165 |
40 mm |
82.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11499599
|
Nickel Electro™
164 |
35 mm |
74.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11489599
|
Nickel Electro™
163 |
30 mm |
71.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11419609
|
Nickel Electro™
167 |
50 mm |
91.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- No magnética
- Estampado con la palabra acero inoxidable para ayudar en el identificación del material en uso
- Forma plana con una depresión para centrar en los crisoles
- Incluye una extensión en un lado que sirve como mango
- Sin fisuras
No magnético, acvabado brillante, tapa sin grietas, asa
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Sí | |
Plano |
10 paq. | |
Tapa para crisol |