Learn More
Hidrato de cloruro de lantano(III), Honeywell™
∼7 mol/mol de agua, ≥98,5 % (cálculo basado en la sustancia en seco, AT)
96.10€ - 503.77€
CAS | 20211-76-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl3La |
Peso molecular (g/mol) | 245.26 |
Número MDL | MFCD00149753 |
Clave InChI | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
Nombre IUPAC | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15616040
|
Honeywell Research Chemicals
61490-100G |
100 g | N/A | ||||||
15626040
|
Honeywell Research Chemicals
61490-500G |
500 g |
503.77€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
20211-76-1 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Especificaciones
Lanthanum(III) chloride hydrate | |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.26g/mol (anhydrous basis) |
20211-76-1 | |
LaCl3 · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
≥98.5% (calculated based on dry substance, AT) |
Seguridad y manipulación
P261-P305 + P351 + P338