Learn More
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ con tapón LDPE revestido de espuma
Elija esta solución ligera y en formato compacto para la toma de muestras en lugares remotos. Certificado para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA.
68.65€ - 198.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Descripción | Cubitainer de LDPE |
Diámetro interior (imperial) | 1,19 in |
Diámetro interior (métrico) | 3,02 cm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Nivel | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Nivel | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15301379
![]() |
Thermo Scientific™
114-1000 |
1 l | Sin procesar |
68.65€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15331379
![]() |
Thermo Scientific™
314-1000 |
1 l | contenedores |
111.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15376693
![]() |
Thermo Scientific™
314-0001 |
4 l | contenedores |
163.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15174886
![]() |
Thermo Scientific™
114-0001 |
4 l | Sin procesar |
82.20€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15346085
![]() |
Thermo Scientific™
114-0025 |
9,5 L | Sin procesar |
154.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15321379
![]() |
Thermo Scientific™
314-0025 |
9,5 L | contenedores |
198.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15311379
![]() |
Thermo Scientific™
314-0005 |
20 l | contenedores |
79.80€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15391369
|
Thermo Scientific™
114-0005 |
20 l | Sin procesar | ||||||
Descripción
Elija esta solución ligera y en formato compacto para la toma de muestras en lugares remotos donde las opciones de transporte en vehículo motorizado son limitadas. Los recipientes de LDPE Thermo Scientific™ Cubitainers son plegables y apilables cuando están vacíos para permitir un almacenamiento y transporte eficientes, o para el transporte eficaz en espacios reducidos, como mochilas para expediciones de muestreo remoto. Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad que se vayan a analizar en busca de trazas inorgánicas de analitos. Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA.
- Recipiente de LDPE con tapón blanco de polipropileno recubierto con LDPE
- Tapones ensamblados en los recipientes
- Plegables y apilables cuando están vacíos para ahorrar espacio en el almacenamiento y transporte.
- Diseño de boca estrecha; recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de viscosidad baja.
Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza
Nota:
Cubitainer es una marca comercial registrada de Hedwin Corporation.
Especificaciones
Natural | |
1,19 in | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
No estéril | |
Blanco | |
Polipropileno |
Cubitainer de LDPE | |
3,02 cm | |
067-3800WBP | |
Translúcido | |
Espuma/LDPE | |
38-400 mm |