Learn More
Óxido de plomo(IV), polvo marrón a negro, 97,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Para uso en electrodos de batería, fabricación de pigmentos y colorantes, como reactivo analítico de laboratorio
75.20€ - 795.00€
CAS | 1309-60-0 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Pb |
Peso molecular (g/mol) | 239.20 |
Número MDL | MFCD00011165 |
Clave InChI | YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french |
PubChem CID | 14793 |
SMILES | O=[Pb]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11331829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012483.22 |
100 g |
75.20€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11311829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012483.36 |
500 g |
333.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11321829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012483.A3 |
2 kg |
795.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Nivel máximo de impurezas: Materia insoluble en ácido 0,2 %, compuestos de carbono (como C) 0,04 %, Cl 0,002 %, NO3 0,02 %, SO4 0,05 %, Mn 5 ppm, Ca 0,02 %, Cu 0,05 %, K 0,05 %, Na 0,1 %Identificadores de productos químicos
1309-60-0 | |
239.20 | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
14793 |
O2Pb | |
MFCD00011165 | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
O=[Pb]=O |
Especificaciones
Lead(IV) oxide | |
1309-60-0 | |
Polvo | |
O2Pb | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplomo | |
14793 | |
ACS | |
9.38 |
290°C (decomposition) | |
Marrón a negro | |
97.0% min. | |
MFCD00011165 | |
Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid. | |
O=[Pb]=O | |
239.20 | |
239.19 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:5.1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-174-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Lead(IV) oxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .