missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LINGO1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 19097-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Functional component of the Nogo receptor signaling complex (RTN4R/NGFR) in RhoA activation responsible for some inhibition of axonal regeneration by myelin-associated factors. Is also an important negative regulator of oligodentrocyte differentiation and axonal myelination.Especificaciones
LINGO1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
LINGO1 | |
LERN1, LINGO1, LRRN6A, UNQ201 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
235402, 315691, 84894 | |
-20°C | |
Liquid |
Flow Cytometry, Western Blot | |
0.13 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q96FE5, Q9D1T0 | |
Lingo1 | |
LINGO1 Fusion Protein Ag13553 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido