missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LINGO1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | LINGO1 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16858864
|
Proteintech
19097-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16848864
|
Proteintech
19097-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
Functional component of the Nogo receptor signaling complex (RTN4R/NGFR) in RhoA activation responsible for some inhibition of axonal regeneration by myelin-associated factors. Is also an important negative regulator of oligodentrocyte differentiation and axonal myelination.Spezifikation
LINGO1 | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q96FE5, Q9D1T0 | |
235402, 315691, 84894 | |
LINGO1 Fusion Protein Ag13553 | |
Primary | |
-20°C | |
LINGO1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
LERN1, LINGO1, LRRN6A, UNQ201 | |
Lingo1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts